Nom du produit
N-p-Tosyl-
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
potency
10-100 μM effective concentration
color
white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
General description
Application
- pour examiner si le facteur de transcription NFκB joue un rôle dans l′expression de la rénalase
- pour évaluer les effets de l′activation de NF-κB
- pour étudier son activité inhibitrice sur la chymotrypsine
Biochem/physiol Actions
Packaging
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe