Merck
P7626
Fluorure de phénylméthanesulfonyle
powder, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
αFluorure d′α-toluènesulfonyle, Fluorure de benzylsulfonyle, Fluorure de phénylméthylsulfonyle, PMSF
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-350-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Fluorure de phénylméthanesulfonyle, ≥98.5% (GC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
91-94 °C
solubility
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Le fluorure de phénylméthanesulfonyle (PMSF) est un inhibiteur de protéases à sérine très utilisé ; il est efficace sur des enzymes telles que la chymotrypsine, la thrombine et la trypsine. Le PMSF inhibe ces enzymes en sulfonant le groupement hydroxyle des résidus sérine situés au niveau du site actif des protéases à sérine.
Application
Le fluorure de phénylméthanesulfonyle a été utilisé pour les besoins suivants :
  • fractionnement cellulaire
  • comme supplément pour l'extraction de protéines nucléaires
  • inhibition de la cholestérol estérase (CE) et de la pseudocholinestérase (PCE)
  • prélèvement de sang avant centrifugation pour la quantification du taux d'ANP plasmatique
Le fluorure de phénylméthanesulfonyle est souvent utilisé dans les tampons de lyse pour aider à préserver les protéines d'intérêt durant leur isolement et la préparation des échantillons, en inhibant les protéases qui, en son absence, dégraderaient les protéines après la lyse cellulaire ou tissulaire. Le PMSF est instable en milieu aqueux. Ainsi, les solutions mères de PMSF sont généralement préparées dans des solvants organiques anhydres (p. ex. éthanol à 100 % ou isopropanol anhydre) avant d'être utilisées en milieu aqueux.
Voici quelques-uns des caractéristiques et avantages observés :
  • Inhibition des protéases à sérine telles que la trypsine et la chymotrypsine
  • Inhibition des protéases à cystéine (réversible en présence de thiols réduits) et de l'acétylcholinestérase de mammifère
  • Moins efficace et moins toxique que le DFP
  • Concentration efficace : 0,1 à 1 mM
  • Demi-vie : 1 h à pH 7,5
Biochem/physiol Actions
L'administration de PMSF produit une analgésie non liée à son activité anticholinestérase et prolonge l'effet analgésique des β-endorphines administrées par voie centrale.
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges