A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H36N6O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4289896
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
General description
Le N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide est un substrat colorimétrique de la trypsine, de la cathepsine G de leucocyte humaine et de la peptidyl prolyl isomérase.
Application
Le N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide a été utilisé comme substrat pour déterminer l′activité chymotrypsine.
Le N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide a été utilisé :
- Comme substrat pour l′analyse de la cathepsine G dans des lysats de moelle osseuse.
- Dans une analyse de l′activité protéolytique de la subtilisine Carlsberg (SC), une protéase à sérine.
- Comme substrat pour l′élastase des neutrophiles, la trypsine et la chymotrypsine dans un essai sur les protéases.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)