P3250
Papaïne from papaya latex
lyophilized powder, 0.5-2.0 units/mg solid
Synonyme(s) :
Papaïnase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
0.5-2.0 units/mg solid
Poids mol.
23.4 kDa
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides.
pH optimal situé entre 6,0 et 7,0.
Hydrolyse également les esters et les amides.
Définition de l'unité
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves