168149
L-cystéine
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Acide (R)-2-amino-3-mercaptopropionique
About This Item
Produits recommandés
product name
L-cystéine, 97%
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +6.5±1.5°, c = 2 in 5 M HCl
Pureté optique
ee: 96% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique