C7268
Chymostatin
powder
Synonyme(s) :
N-(Nα-Carbonyl-Cpd-X-Phe-al)-Phe (Cpd = capreomycidine) (capreomycidine = [S,S]-α-(2-Iminohexahydro-4-pyrimidyl)glycine)
About This Item
Produits recommandés
product name
Chymostatin, microbial
Source biologique
microbial
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
Clé InChI
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
chymostatin A MW = 607.7
chymostatin B MW = 593.7
chymostatin C MW = 607.7
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.