D7910
3,4-Dichloroisocoumarin
serine protease inhibitor
Synonyme(s) :
3,4-DCI, 3,4-Dichloro-2-benzopyran-1-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)c2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
Clé InChI
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Quantité
Substrats
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.