MilliporeSigma
Passer à
C7352
L-cystéine
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
Acide (R)-2-amino-3-mercaptopropionique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
37,00 $
25 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
100,00 $
100 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
200,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 320,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.16
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-158-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
37,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
La L-cystéine fait partie des acides aminés protéinogènes soufrés qui sont incorporés dans les protéines selon les instructions du code génétique. Sa chaîne latérale à fonction thiol intervient dans diverses réactions d'oxydoréduction à l'intérieur de la cellule. Cette chaîne latérale intervient dans la formation des liaisons β qui modulent les structures secondaire et tertiaire des protéines. La L-cystéine est un précurseur essentiel des sulfates inorganiques et de la coenzyme A. C'est un facteur essentiel et limitant de la formation du glutathion, antioxydant important, au sein de la cellule. C'est un acide aminé semi-essentiel qui peut être synthétisé par le foie des mammifères. La L-cystéine prévient l'oxydation des cellules nerveuses et contribue à préserver la stabilité et la rigidité du tissu conjonctif. La L-cystéine accélère le processus de cicatrisation et atténue les réactions inflammatoires. La L-cystéine protège partiellement les testicules de la toxicité de l'acrylamide. La L-cystéine peut prévenir la dégradation de l'ADN cryoconservé et elle préserve la qualité du sperme.
La L-cystéine est un acide aminé protéinogène qui est incorporé dans les protéines selon les instructions du code génétique. Sa chaîne latérale à fonction thiol intervient dans diverses réactions d'oxydoréduction à l'intérieur de la cellule. Cette chaîne latérale intervient dans la formation des liaisons β qui modulent les structures secondaire et tertiaire des protéines. La cystéine est un facteur essentiel et limitant de la formation du glutathion, antioxydant important, au sein de la cellule.
Application
La L-cystéine a été utilisée :
  • comme supplément dans un milieu TYI-S-33 (trypticase/extrait de levures/fer-sérum) pour la culture de Giardia lamblia, pour fabriquer une solution enzymatique dans du milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) afin d'établir une culture d'hippocampe
  • pour évaluer son effet protecteur vis-à-vis de la toxicité de l'acrylamide sur les testicules
  • dans la préparation d'une solution de dilution Tris/acide acétique pour la cryoconservation du sperme
  • comme additif pour fabriquer une solution de digestion à la papaïne
Biochem/physiol Actions
Il s'agit d'un agoniste des récepteurs glutamatergiques de type NMDA.
Other Notes
La L-cystéine est utilisée pour supplémenter les milieux de culture cellulaire. Ce produit est un acide aminé d'origine non animale utile dans la formulation de milieux sans sérum pour les applications de bioproduction.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
95437168149778672
form
crystalline powder
form
-
form
solid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
-
assay
97%
assay
≥98.0%
product line
BioReagent
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.5% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals, ≤300 ppm ammonium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cystéine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Questions
  1. I have your product L-cysteine (C7352) powder. What is the solvent that I can use to resuspend the powder?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is soluble in water at 25 mg/mL.