PRON-RO
Roche
Pronase
from Streptomyces griseus
Synonyme(s) :
Protéase non spécifique
189,00 $
About This Item
189,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces griseus
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
0.5-2 mg/mL
Paramètres
35-40 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Couleur
white
pH optimal
7.0-8.0
Plage de pH
6.0-9.0
Solubilité
water: soluble 10-20 g/L
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
La préparation contient 20 % d′acétate de calcium comme stabilisant. Cette préparation ne contient pas d′amidon, conformément aux procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur. L′activité d′une solution diluée contenant 0,01-0,1 M de calcium s′est avérée stable pendant 24 heures à un pH neutre et entre 4 et 8 °C. La pronase est également protégée de l′inactivation à la chaleur par de faibles niveaux de calcium.
Concentration de travail : 0,5 à 2 mg/ml
Solution de travail : Le solvant recommandé est l′eau distillée.
La solution mère est préparée en ajoutant la poudre de pronase à de l′eau distillée (10 à 20 mg/ml).
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash