Documents
M6159
Sigma-Aldrich
α2-Macroglobuline from human plasma
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
α2-M
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
Composition
Protein, 15-30% biuret
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... A2M(2)
Application
αLa 2-macroglobuline a été utilisée pour étudier l′altération de la fixation périphérique, médiée par un récepteur à lipoprotéine, de l′amyloïde-β plasmatique, est un marqueur précoce du trouble léger de la cognition précédent la maladie d′Alzheimer. Elle a également servi à réguler la voie de la MBL et la voie classique de l′activation du complément.
Inhibe toutes les classes d′endoprotéases par formation d′un complexe avec la protéase. Lorsque la protéase clive la séquence « appât » de la macroglobuline, la macroglobuline subit un réarrangement et piège la protéase.
Actions biochimiques/physiologiques
αLa 2-macroglobuline est présente en abondance dans le plasma et les fluides interstitiels. La proportion de protéase-α2-M joue un rôle important dans la médiation de la destruction tissulaire lors de l′inflammation. Les taux sériques de α2-M et des complexes protéase-α2-M sont augmentés chez les patients atteints de sepsis, d′emphysème, de parodontite, de polyarthrite rhumatoïde et d′autres maladies inflammatoires, et l′inactivation oxydante de la α2-M contribue à la destruction tissulaire durant l′inflammation.
αProtéine multifonctionnelle, la 2-macroglobuline (α2M) est un inhibiteur de protéase à large spectre. αLa 2M est une glycoprotéine homotétramérique de grande taille (720 kDa) qui est reliée par des dimères raccordés par des ponts disulfure qui interagissent de manière non covalente pour donner la structure quaternaire. αLa 2M est normalement présente dans le plasma à une concentration de 220-230 mg/dl, ce qui représente 3 à 5 % des protéines plasmatiques totales.
Conditionnement
La taille du conditionnement dépend de la teneur en protéines.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d′une solution de Tris 0,02 M, de glycine 0,13 M, pH 8,0, et de tréhalose 0,08 M.
Remarque sur l'analyse
Le plasma de chaque donneur a été testé et trouvé négatif pour les anticorps anti-VIH-1/VIH-2, les anticorps anti-VHC et l'AgHBs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Changqi Sun et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 41(1), 241-248 (2022-04-23)
A hallmark of osteoarthritis (OA) is cartilage degeneration, which has been previously correlated with dramatic increases in inflammatory enzymes. Specifically, interleukin-1β (IL-1β) and subsequent upregulation of nuclear factor kappa B (NF-κB) is implicated as an important player in the development
Structural characterization of human alpha2-macroglobulin subunits.
R P Swenson et al.
The Journal of biological chemistry, 254(11), 4452-4456 (1979-06-10)
E M Smergel et al.
Clinical nuclear medicine, 12(5), 349-353 (1987-05-01)
Fourteen patients with slipped capital femoral epiphysis (SCFE) who had high-resolution and magnification bone scintigraphy during treatment were studied. By demonstrating the vascular status of the femoral head and physiologic condition of the growth plate, scintigraphy was found to assist
Osama A Hamad et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(5), 2686-2692 (2010-02-09)
It has been reported that complement is activated on the surface of activated platelets, despite the presence of multiple regulators of complement activation. To reinvestigate the mechanisms by which activated platelets bind to complement components, the presence of complement proteins
S V Petersen et al.
Molecular immunology, 37(14), 803-811 (2001-03-21)
The activation of complement via the mannan-binding lectin (MBL) pathway is initiated by the MBL complex consisting of the carbohydrate binding molecule, MBL, two associated serine proteases, MASP-1 and MASP-2, and a third protein, MAp19. In the present report we
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.