P3169
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
About This Item
Produits recommandés
product name
pGlu-Phe-Leu p-nitroanilide, protease substrate
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCC(=O)N2)C(=O)Nc3ccc(cc3)N(=O)=O
InChI
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)
Clé InChI
NLVMZXVGZDVXDA-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.