05892791001
Roche
Cocktails d′inhibiteurs de protéases cOmplete™ ULTRA, sans EDTA, pastilles EASYpack
Tablets supplied in foil blister packs.
Synonyme(s) :
inhibiteur de protéase
About This Item
Produits recommandés
Forme
tablet
Conditionnement
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Solubilité
water: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles cOmplete ULTRA Mini sans EDTA contiennent le cocktail d′inhibiteurs de protéases le plus puissant pour la protection optimale des protéines contre la dégradation. Elles sont fournies sous forme de pastilles en plaquettes alvéolées EASYpack, qui facilitent l′emploi – les pastilles peuvent être dispensées directement dans le tampon, une à la fois, en les poussant en dehors de la plaquette. Une pastille cOmplete ULTRA Mini sans EDTA suffit pour un volume de solution d′extraction de 10 ml.
Les pastilles cOmplete ULTRA Mini sans EDTA sont identiques aux pastilles cOmplete ULTRA Mini, la seule différence étant qu′elles ne contiennent pas d′EDTA ou d′autres agents chélateurs (EGTA, par exemple).
Spécificité
Application
- du tampon d′homogénéisation des échantillons de muscles pour la préparation d′échantillons pour immunoblotting[1]
- du tampon de radio-immunoprécipitation (RIPA) pour l′extraction de protéines à partir d′échantillons de cerveau pour analyse par Western blot[2]
- du tampon de lyse utilisé pour préparer des lysats des cellules rénales embryonnaires humaines 293 (HEK293) pour analyse par Western blot[3]
Ce nouveau cocktail d′inhibiteurs de protéases inhibe désormais les protéases aspartiques en plus des sérine et cystéine protéases. Les pastilles cOmplete ULTRA ont été mises au point pour optimiser l′efficacité dans divers types cellulaires. Une performance optimale est garantie dans les lysats de bactéries, de levures, de cellules d′insectes et dans un éventail de lignées cellulaires d′eucaryotes supérieurs.[4][5][6]
Ces pastilles ne contiennent pas d′EDTA, et de ce fait n′inhibent pas les métalloprotéinases.
Pour la purification de protéines comportant une étiquette de poly-histidine par chromatographie d′affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC), cette tablette sans EDTA est recommandée pour les applications utilisant des résines IMAC non compatibles avec l′EDTA. Une autre option consiste à utiliser une pastille cOmplete ULTRA Mini avec EDTA en combinaison avec le nouveau support de chromatographie compatible avec l′EDTA proposé par Roche, la résine de purification His-Tag cOmplete.
Caractéristiques et avantages
- Protégez vos protéines d′intérêt.
- Ne vous contentez pas de moins.
- Protégez vos échantillons contre une large gamme de protéases.
- Fourni en pastilles pratiques et sûres
Composants
Forme physique
Notes préparatoires
Solution de travail : Utilisation
Pousser la pastille délicatement en dehors de la plaquette à travers le papier aluminium à l′aide du pouce (pour éviter de briser la pastille, ne pas utiliser l′ongle).
Préparation de la solution de travail
Une pastille suffit à inhiber l′activité protéolytique dans 10 m de solution d′extraction. En cas d′activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d′utiliser 2 à 3 pastilles pour 10 ml de tampon d′extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d′extraction.
Solution mère (2x conc.)
Au lieu d′utiliser une pastille directement dans le lysat, une solution mère 2x peut être préparée selon la procédure suivante :
• Ajoutez une pastille cOmplete ULTRA Mini sans EDTA à 5 ml d′eau bidistillée dans un tube en PE ou PP.
• Mélangez au vortex pendant 3 min, jusqu′à ce que la pastille soit complètement dissoute.
• La solution mère est prête à utiliser, même si des particules très fines sont visibles. Ces particules n′ont aucun effet sur le pouvoir inhibiteur des pastilles.
• La solution mère est stable pendant 4 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 4 semaines entre -15 et -25 °C.
• Lors du stockage de la solution mère 2x, les particules peuvent se sédimenter. Mélangez brièvement la solution mère au vortex
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère dans l′eau est stable pendant 4 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 4 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash