11796895001
Roche
DIG Easy Hyb™ Granules
powder, suitable for hybridization
Synonyme(s) :
DIG system
476,00 $
About This Item
476,00 $
Produits recommandés
Agence
suitable for
Niveau de qualité
Forme
powder
Utilisation
sufficient for 6 x 100 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
hybridization: suitable
Couleur
white
pH
7,0
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for nucleic acid hybridization
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
20-25°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- DIG Easy Hyb™ is a convenient ready-to-use hybridization buffer, saving time and effort.
- DIG Easy Hyb aligns with the principles of Green Chemistry by offering a greener alternative for hybridization buffers.
Notes préparatoires
Note: For applications with Northern blots, DIG Easy Hyb Granules must be dissolved under RNase-free conditions.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting