The reconstituted protease inhibitor solution is stable for at least 2 weeks at 2-8 °C. Please see the datasheet below for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/177/562/s8820bul-ms.pdf
S8820
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Synonyme(s) :
Comprimés d'inhibiteurs de protéases
77,80 $
En stockDétails
About This Item
77,80 $
En stockDétails
Produits recommandés
Nom du produit
Comprimés d'inhibiteurs de protéases SIGMAFAST™, For General Use
Source biologique
bovine lung
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
tablet
Solubilité
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
- pour laver du sperme brut en vue de l'analyse de protéines membranaires[1].
- dans une solution destinée à incuber des lymphocytes T CD4+ pour obtenir des lysats cellulaires totaux devant être analysés par western blotting[2].
- comme constituant d'un tampon à base de NP-40 pour homogénéiser le tissu de moelle épinière centré sur l'épicentre d'une lésion et réaliser une analyse par western blotting[3].
- comme constituant d'un tampon pour un essai de radioimmunoprécipitation (RIPA) afin d'homogénéiser le tissu de moelle épinière centré sur le centre d'une lésion et détecter de la neuréguline-1 bêta 1 (Nrg-1ß1) dans des échantillons de moelle épinière avec un test ELISA (essai immuno-enzymatique).[3]
Caractéristiques et avantages
- Inhibition de protéases à large spectre : inhibe la sérine, la cystéine, les protéases aspartiques et les métalloprotéases, ce qui en fait une solution polyvalente pour l'inhibition des protéases dans diverses applications.
- Formulation de comprimé soluble dans l'eau : facile à utiliser et à préparer, un comprimé permettant de préparer 100 ml de cocktail.
- Contient un cocktail d'inhibiteurs de protéases : offre une solution efficace et complète pour l'inhibition des protéases.
- Produit testé et optimisé pour un usage général : des performances et une fiabilité éprouvées, pour un vaste éventail d'applications.
Composants
Aprotinine, 0,3 μM
Bestatine, 130 μM
EDTA, 1 mM
E-64, 14 μM
Leupeptine, 1 μM
Quantité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
-
How long does the cocktail keep once a tablet is reconstituted in 10mL of water at 2-8°C?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the concentration of the inhibitors in Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets?
1 answer-
When reconstituted (one tablet in 100 ml water), concentrations of the component inhibitors are as follows:AEBSF 2 mME-64 14 μMBestatin 130 μMLeupeptin 0.9 μMAprotinin 0.3 μMEDTA 1 mM
Helpful?
-
-
How much of Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, needs to be used in cell lysates?
1 answer-
One tablet is recommended for the inhibition of proteases present in a maximum of 20 grams of cell extract.
Helpful?
-
-
Can Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, be used with with HIS-Select™ products or any other immobilized metal affinity chromatography (IMAC) products?
1 answer-
The tablets contain EDTA, a metal chelator, which may remove metal ions from these affinity products. The suggested protease inhibitor for the HIS-Select products is either Product No. S8830 (water soluble tablet) or P8849 (DMSO solution).
Helpful?
-
-
Can Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets, be used with ELISA?
1 answer-
Yes, because it is water based.
Helpful?
-
-
How should I dissolve Product S8820, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets?
1 answer-
You can dissolve the product in 10 ml of water to make a 10X stock solution and then dilute 1:10 for use.
Helpful?
-
-
What is the difference between Protease Inhibitors S8820 and P2714?
1 answer-
S8820 is the tablet version of P2714.