Documents
COEDTAF-RO
Roche
Cocktails d'inhibiteurs de protéases cOmplete, sans EDTA
Tablets provided in glass vials
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
tablet
Conditionnement
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
cOmplete, pastilles d'inhibiteur de protéases sans EDTA, inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine. Contrairement à d'autres pastilles cOmplete, elles ne contiennent pas d'EDTA pour ne pas affecter la stabilité et la fonction des protéines métal-dépendantes. Elles facilitent également la purification par affinité des protéines de fusion avec une étiquette Poly-His par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés) (aucune dialyse requise).
Grâce à leur composition optimisée, les pastilles assurent une excellente inhibition des protéases à sérine et à cystéine, et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries. Les pastilles cOmplete sans EDTA contiennent des inhibiteurs de protéases à la fois réversibles et irréversibles. Les métalloprotéases et les protéases aspartiques ne sont pas inhibées.
Les pastilles cOmplete sans EDTA sont identiques aux pastilles cOmplete, la seule différence est qu'elles ne contiennent pas d'EDTA ni d'autres agents chélateurs (EGTA par exemple).
Spécificité
Inhibition des protéases à sérine et des protéases à cystéine. Pas d'inhibition des métalloprotéases.
Application
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases sans EDTA cOmplete a été utilisé comme constituant d'un tampon de lyse utilisé lors d'un essai RIPA (radioimmunoprecipitation assay) pour remettre en suspension des cellules d'ovaires de hamster de Chine (CHO). Il a également été utilisé comme constituant d'un tampon de remise en suspension de cellules HCT116 de cancer colorectal.
cOmplete sans EDTA est utilisé pour inhiber les protéases à sérine et à cystéine dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, animales et de levure.
Les pastilles cOmplete sans EDTA servent à inhiber l'activité protéolytique de grands volumes (jusqu'à 50 ml) dans lesquels l'EDTA est susceptible d'affecter la stabilité des protéines (par exemple, pour les protéines à base de métal) ou les analyses ultérieures. Comme l′EDTA interfère avec la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC), les produits sans EDTA Mini cOmplete sont utilisés de préférence dans le processus d′isolement des protéines de fusion comportant une étiquette Poly-His.
Nous vous recommandons d′utiliser les produits sans EDTA cOmplete si vous avez besoin d′inhiber l′activité protéolytique de grands volumes (jusqu′à 10 ml).
Caractéristiques et avantages
Utilisez les pastilles d′inhibiteurs de protéases Mini cOmplete pour protéger vos protéines d′un large éventail de protéases. En seulement quelques minutes, la non inhibition de l′activité protéolytique peut dégrader la protéine que vous avez passé des jours à isoler. Chacune de ces pastilles hydrosolubles contient un mélange d′inhibiteurs de protéases qui inhibe l′activité protéolytique de la plupart des types de cellules, y compris les bactéries, les levures, ou les cellules végétales et animales. Aucune pesée ou mesure n′est nécessaire, ce qui garantit l′uniformité de vos résultats.
  • Facile d'utilisation : il vous suffit de placer une pastille à dissolution rapide dans votre tampon.
  • Protection complète : protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases.
  • Souple d'utilisation : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n′importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d′origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
Composants
Mélange breveté de plusieurs inhibiteurs de protéases présentant une large spécificité d'inhibition.
Qualité
Performances évaluées à l′aide d′un extrait de pancréas.
Forme physique
Pastilles en flacons de verre
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 50 ml de solution d'extraction
Solution de travail : Préparation de la solution de travail :
Une pastille d'inhibiteur de protéases sans EDTA cOmplete suffit à inhiber l'activité protéolytique de 50 ml de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une pastille pour 25 ml de tampon d′extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 25X).
Préparation de la solution mère (conc. 25X) :
Dissoudre une pastille de cOmplete sans EDTA dans 2 ml d'eau distillée ou 2 ml de tampon phosphate 100 mM, pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux, ou » ajouter directement au milieu d′extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 7x dans 2 ml d′eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C; et peut être utilisée dans les solutions à base de thiols entre 15 et 25 °C.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
The O-GlcNAc transferase OGT interacts with and post-translationally modifies the transcription factor HOXA 1
Draime A, et al.
Febs Letters, 592(7), 1185-1201 (2018)
Nicolaj Jeran et al.
Genes, 12(9) (2021-09-29)
During a plant's life cycle, plastids undergo several modifications, from undifferentiated pro-plastids to either photosynthetically-active chloroplasts, ezioplasts, chromoplasts or storage organelles, such as amyloplasts, elaioplasts and proteinoplasts. Plastid proteome rearrangements and protein homeostasis, together with intracellular communication pathways, are key
Xin Ee Yong et al.
RNA biology, 18(5), 718-731 (2021-01-08)
The capsid protein of dengue virus strain 2 (DENV2C) promotes nucleic acid structural rearrangements using chaperone activity. However, the role of DENV2C during the interaction of RNA elements in the conserved 5' untranslated region (5'UTR) to the 3' untranslated region
Hybrid mass spectrometry approaches to determine how L-histidine feedback regulates the enzyzme MtATP-phosphoribosyltransferase
Pacholarz KJ, et al.
Structure, 25(5), 730-738 (2017)
Application of the Bradford Assay for Cell Lysis Quantification: Residual Protein Content in Cell Culture Supernatants
Sissolak B, et al.
Biotechnology Journal, 1800714-1800714 (2019)
Protocoles
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.