Principaux documents
04693116001
Roche
Cocktail d'inhibiteurs de protéases cOmplete
Tablets provided in EASYpacks
Synonyme(s) :
inhibiteur de protéase
4693116001
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4693116001
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
tablet
Solubilité:
water: soluble
Température de stockage:
2-8°C
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
tablet
Conditionnement
pkg of 20 tablets
Fabricant/nom de marque
Roche
Solubilité
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles d'inhibiteur de protéases cOmplete inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine, de métalloprotéases, ainsi que les calpaïnes. Grâce à leur composition optimisée, les pastilles montrent d'excellents effets d'inhibition et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries.
Les pastilles cOmplete contiennent de l'EDTA et des inhibiteurs de protéases à la fois réversibles et irréversibles. Les inhibiteurs de protéases présents dans les pastilles cOmplete ne forment pas de complexes irréversibles avec les groupements SH des protéines.
Spécificité
Inhibe un large éventail de protéases à sérine et à cystéine, de métalloprotéases, ainsi que les calpaïnes.
Application
Le cocktail d′inhibiteurs de protéases cOmplete a été utilisé comme constituant :
  • D′un tampon d′extraction destiné à l′extraction de protéines à partir de semis végétaux d′Arabidopsis[1].
  • D′un tampon pour essai de radioimmunoprécipitation (RIPA) destiné à l′isolement d′une protéine à partir de lymphocytes[2].
  • D′un tampon d′extraction destiné à la lyse de protoplastes.[3]
cOmplete est utilisé pour l'inhibition des protéases à sérine et à cystéine et des métalloprotéases dans les extraits de cellules bactériennes, végétales, de mammifère et de levure.[4][5][6]
cOmplete contient des inhibiteurs de protéases réversibles et irréversibles. Par conséquent, nous recommandons l'ajout de cOmplete à tous les tampons et solutions mères normalement protégés avec des inhibiteurs de protéases, et pas seulement durant les étapes de purification initiale.
cOmplete contient de l'EDTA (1 pastille dans 50 ml produit une solution d'EDTA 1 mM). Le tampon d′extraction ne doit donc pas contenir de cations divalents comme Ca2+, Mg2+ ou Mn2+, sous peine de rendre incomplète l′inhibition des métalloprotéases. Si la protéine d'intérêt est purifiée par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés), comme c′est le cas des protéines recombinantes avec étiquette Poly-His par exemple, l'EDTA doit être éliminé (par dialyse par exemple) avant la chromatographie. Il est également possible d′utiliser le produit cOmplete sans EDTA. Ces pastilles sont identiques aux pastilles cOmplete, la seule différence étant qu′elles ne contiennent pas d′EDTA ni aucun autre agent chélateur.
Les pastilles cOmplete inhibent l'activité protéolytique dans les grands volumes d'extraction (jusqu'à 50 ml). Si vous travaillez avec des volumes plus petits (jusqu'à 10 ml), nous vous recommandons d'utiliser cOmplete Mini. La composition des pastilles cOmplete Mini est identique à celle des pastilles cOmplete normales.
Caractéristiques et avantages
Utilisez les pastilles d'inhibiteurs de protéases cOmplete pour protéger vos protéines d'un large éventail de protéases. En seulement quelques minutes, la non-inhibition de l'activité protéolytique peut dégrader la protéine que vous avez passé des jours à isoler. Chacune de ces pastilles hydrosolubles contient un mélange d'inhibiteurs de protéases qui inhibe l'activité protéolytique de la plupart des types de cellules, y compris les cellules animales, végétales, bactériennes et de levures. Aucune pesée ou mesure n'est nécessaire, ce qui garantit l'uniformité de vos résultats.
  • Pratique : il vous suffit de pousser la pastille à dissolution rapide à travers le papier aluminium de l′emballage EASYpack et de la faire tomber dans votre tampon.
  • Protection complète : protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases.
  • Flexible : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n'importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d'origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
Conditionnement
20 pastilles de cocktail d′inhibiteurs de protéases cOmplete sous emballage individuel en plaquette alvéolée avec film d′aluminium.
Composants
Mélange exclusif de plusieurs inhibiteurs de protéases présentant une large spécificité inhibitrice.
Forme physique
Pastilles en plaquettes alvéolées avec scellage aluminium
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 50 ml de solution d'extraction
Solution de travail : Manipulation
Pousser délicatement la pastille en dehors de la plaquette à travers le papier aluminium à l'aide du pouce (pour éviter de briser la pastille, ne pas utiliser l'ongle).
Préparation de la solution de travail
Une pastille cOmplete suffit à inhiber l'activité protéolytique de 50 ml de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une pastille pour 25 ml de tampon d′extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 25X).
Préparation de la solution mère (conc. 25 X)
Dissoudre une pastille cOmplete dans 2 ml d'eau distillée ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaines entre 2 et 8°C et au moins 12 semaines entre -15 et -25°C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux, ou à ajouter directement au milieu d'extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 25x dans 2 ml d'eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C, et peut être utilisée dans les solutions contenant des thiols entre 15 et 25 °C.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C (un stockage entre -15 et -25 °C est également possible).
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Sinead Toomey et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 99-99 (2020-02-24)
An increasing number of anti-cancer therapeutic agents target specific mutant proteins that are expressed by many different tumor types. Successful use of these therapies is dependent on the presence or absence of somatic mutations within the patient's tumor that can
Yuying Zhao et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(9), e13895-e13895 (2020-06-10)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a congenital gastrointestinal disorder, characterized by enteric ganglia absence in part or entire of the colon, due to abnormal colonization and migration of enteric neural crest cells (ENCCs) during development. Currently, besides surgery which is the
ProBDNF/p75NTR/sortilin pathway is activated in peripheral blood of patients with alcohol dependence
Zhou L, et al.
Translational Psychiatry, 7(11), 2-2 (2018)
EL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and destabilizing the ABA receptors PYR/PYLs in Arabidopsis
Chen HH, et al.
Molecular plant, 11(5), 706-719 (2018)
Yanke Chen et al.
Nature cell biology, 22(10), 1276-1285 (2020-10-03)
Breast cancer brain metastasis (BCBM) is a devastating disease. Radiation therapy remains the mainstay for treatment of this disease. Unfortunately, its efficacy is limited by the dose that can be safely applied. One promising approach to overcoming this limitation is
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.