Documents
539134
Millipore
Protease Inhibitor Cocktail III
EDTA-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, and serine proteases and aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Synonyme(s) :
Cocktail d'inhibiteurs de protéases III, Mélange d'inhibiteurs de protéases sans EDTA
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Cocktail d'inhibiteurs de protéases III, sans EDTA, Protease inhibitor cocktail III, EDTA-free for inhibiting aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Remarque : fourni dans un conditionnement de 1 x 1 ml ou 5 x 1 ml.
Ce produit est un cocktail de six inhibiteurs de protéases à large spectre qui inhibent les protéases à acide aspartique, à cystéine et à sérine, ainsi que les aminopeptidases. Ce cocktail est recommandé pour les extraits de tissus et de cellules de mammifères, mais il est également adapté aux extraits bactériens. Il est fourni sous forme d′un flacon unique ou d′un ensemble de 5 flacons. Chaque flacon contient 1 ml de cocktail d′inhibiteurs de protéases en solution dans du DMSO avec une petite quantité d′eau.
Spécificité
Inhibition d'un large spectre de protéases à sérine et à cystéine, de protéases aspartiques, ainsi que d'aminopeptidases.
Application
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases III, sans EDTA a été utilisé :
  • comme composant du réactif de lyse cellulaire CelLytic MT ou du tampon de lyse pour homogénéiser les organoïdes du rein en vue d'une analyse par immunoblotting
  • comme composant du tampon d'homogénéisation pour homogénéiser le tissu musculaire haché de quadriceps fémoral de souris
  • dans le tampon de lyse, pour extraire les protéines en vue d'une analyse par immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Les cocktails d'inhibiteurs de protéases et les inhibiteurs de protéase spécialisés jouent un rôle essentiel dans diverses études protéomiques conduites par les scientifiques. Ces études englobent l'expression et la caractérisation protéiques, la découverte de biomarqueurs, l'identification des modifications post-traductionnelles, le profilage de l'expression protéique et la mesure quantitative des protéines. L'inclusion d'un cocktail d'inhibiteurs de protéases ou d'un inhibiteur de protéase spécifique garantit que l'intégrité des protéines est préservée, ce qui permet une analyse précise en aval et une caractérisation complète de l'échantillon.
Caractéristiques et avantages
  • Sans EDTA : recommandé pour les applications IMAC.
  • Polyvalent : compatible avec les extraits bactériens, les extraits de cellules de mammifères et les extraits de tissus.
  • Rapide : pas de temps d'attente pour la dissolution des pastilles.
  • Économique : le format prêt à l'emploi réduit le gaspillage.
  • Efficace : un millilitre suffit pour environ 20 g de tissu.
  • Complet : contient six inhibiteurs de protéases pour inhiber les protéases aspartiques, les protéases à cystéine, les protéases à sérine et les aminopeptidases.
Avertissement
Toxicité : Irritant (B)
Reconstitution
Après la décongélation initiale, diviser en aliquotes et congeler (à -20 °C).
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Resin-assisted enrichment of thiols as a general strategy for proteomic profiling of cysteine-based reversible modifications
Guo J, et al.
Nature Protocols, 9, 64-75 (2014)
Wei-Ling Wang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(4), F956-F970 (2020-02-25)
Aquaporin-2 (AQP2) is a vasopressin-regulated water channel protein responsible for osmotic water reabsorption by kidney collecting ducts. In response to vasopressin, AQP2 traffics from intracellular vesicles to the apical plasma membrane of collecting duct principal cells, where it increases water
Larissa Gomes Dos Reis et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(3), 427-442 (2020-02-20)
The combination of nanoparticles (NPs) and cell-penetrating peptide (CPP) represents a new opportunity to develop plasmid DNA (pDNA) delivery systems with desirable properties for lung delivery. In this study, poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) NPs containing pDNA were formulated with and without CPP
Wnt signaling reprograms metabolism in dental pulp stem cells
Etxebarria VU, et al.
Journal of Cellular Physiology, 234, 13068-13082 (2019)
Functional characterization of ion channels expressed in kidney organoids derived from human induced pluripotent stem cells
Montalbetti N, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 323(4), F479-F491 (2022)
Articles
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.