P8849
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Synonyme(s) :
Protease inhibitor solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Cocktail d'inhibiteurs de protéases, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
DMSO solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ce cocktail contient un mélange d'inhibiteurs qui cible spécifiquement les protéases à sérine, à cystéine et à acide aspartique, ainsi que les protéases du type thermolysine et les aminopeptidases.
Spécificité
Application
Il est recommandé pour inhiber l'activité des protéases de 100 ml de lysat cellulaire provenant de 20 g de cellules d'E. coli ou de 10 g de cellules ovariennes de nymphe de Spodoptera frugiperda infectées par un baculovirus.
Caractéristiques et avantages
Cible de nombreux types de protéases, pour une inhibition totale de l'activité protéase.
Compatible avec les applications d'IMAC du fait de l'absence d'agents chélateurs.
Conditionné en emballages pratiques.
Composants
Bestatine
E-64
Pepstatine A
Phosphoramidon
Quantité
Ce cocktail d′inhibiteurs de protéases a été optimisé est testé pour les protéines comportant une étiquette de poly-histidine.
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.