Principaux documents
1.02817
Supelco
Cyclohexane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
1 L
207,00 $
2.5 L
439,00 $
4 L
699,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
207,00 $
2.5 L
439,00 $
4 L
699,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1900225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-806-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
9 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosité cinématique
1.26 cSt(20 °C)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup