Documents
1.00998
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) EDC and FID, SupraSolv®
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-661-7
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
2-Propanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Puissance
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6