Documents
1.10983
Supelco
N,N-Diméthylformamide
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
DMF, N,N-Diméthylméthanamide, Diméthylamide de l'acide formique, DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Numéro Beilstein :
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Les solvants SupraSolv® ECD et FID sont spécialement conçus pour la chromatographie en phase gazeuse (GC) avec détection par capture d'électrons (ECD) et détection par ionisation de flamme (FID). Les solvants SupraSolv® permettent de bénéficier de la plage de temps de rétention annoncée la plus large jamais proposée, d'une ligne de base nette et d'un rapport signal sur bruit minimal, garantissant l'obtention de résultats analytiques fiables et reproductibles.
Application
Utilisation pour les applications de GC telles que la détection sensible dans l'analyse des résidus et environnementale.
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup