Documents
1.05362
Millipore
L-Isoleucine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-798-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Pf
279-280 °C (decomposition)
Solubilité
40 g/L
Masse volumique apparente
470 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder or flakes
Appearance of solution (1 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +36.2 to +37.2
UV-Absorption (260 nm, 1 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.10
UV-Absorption (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.10
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.5 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable