1.15440
2,2,4-Triméthylpentane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Isooctane
224,00 $
About This Item
224,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
6 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
pb
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Solubilité
0.56 mg/L
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
The product is reported for used as a solvent in analyses of:
- commercial technical mixtures (aroclors) and in environmental samples for polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and polychlorinated biphenyls (PCB) by high resolution gas chromatography coupled to electron capture detector (HRGC-ECD)[1]
- sewage and soil samples for PCB congeners using HRGC-ECD or HRGC in conjunction with high resolution mass spectrometry (HRMS)[2]
Caractéristiques
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.