Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.06371
Borohydrure de sodium
for inorganic trace analysis, for analysis
Synonyme(s) :
Borohydrure de sodium
544,00 $
About This Item
544,00 $
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Puissance
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.02 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
500 °C (decomposition)
Pf
>360 °C (slow decomposition)
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
350‑500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Sodium borohydride (NaBH4) as a high-capacity material for next-generation sodium-ion capacitors : cette étude explore l'utilisation du borohydrure de sodium dans les condensateurs sodium-ion, en soulignant sa grande capacité irréversible et son efficacité énergétique. La recherche est importante pour les chimistes travaillant sur les solutions de stockage de l'énergie et les applications électrochimiques (Open Chemistry, 2021).
- Hydrogen generation from sodium borohydride by sulfonated polymers : cet article examine la production d'hydrogène à partir de borohydrure de sodium catalysé par des polysulfones. Il propose une méthode écoresponsable de production d'hydrogène, essentielle pour les chimistes travaillant sur les technologies d'énergie propre et les piles à combustible (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
- PVP-Protected Pt-Ru Nanoparticles as Highly Efficient Catalysts for Hydrogen Generation from Hydrolysis of Sodium Borohydride : l'étude analyse l'efficacité des nanoparticules Pt-Ru protégées par du PVP dans la catalyse de l'hydrolyse du borohydrure de sodium pour produire de l'hydrogène. Cette recherche est essentielle pour les chimistes développant des catalyseurs destinés aux applications énergétiques (General Chemistry, 2020).
- Dehydrogenation of sodium borohydride using cobalt embedded zeolitic imidazolate frameworks : cette recherche met en avant l'utilisation de structures zéolitiques d'imidazolate enrobées de cobalt dans la déshydrogénation du borohydrure de sodium. Les résultats sont importants pour les chimistes travaillant sur le développement de systèmes efficaces de stockage et de libération de l'hydrogène (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
- Multicolour room temperature phosphorescence of carbon nitride nanoparticles in sodium borohydride and borax matrix : cette étude explore les propriétés phosphorescentes des nanoparticules à base de nitrure de carbone dans une matrice composée de borohydrure de sodium et de borax. la recherche fournit des informations précieuses pour chimistes travaillant sur des matériaux avancés pour des applications optiques et photoniques (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Remarque sur l'analyse
Identité : test réussi
Chlorure (Cl) : ≤ 5000 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 50 ppm
Métaux lourds (Pb) : ≤ 50 ppm
As (arsenic) : ≤10 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 5 ppm
Fe (fer) : ≤ 50 ppm
Hg (mercure) : ≤ 0,1 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 50 ppb
Se (sélénium) : ≤ 2 ppm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?