Key Documents
1.00012
Supelco
Acétone
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-662-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000  g/kg water absorbing capacity
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants SupraSolv ECD et FID sont spécialement conçus pour la chromatographie en phase gazeuse (GC) avec détection par capture d'électrons (ECD) et détection par ionisation de flamme (FID). Ils permettent de bénéficier de la plage de temps de rétention annoncée la plus large jamais proposée, d'une ligne de base nette et d'un rapport signal sur bruit minimal, garantissant l'obtention de résultats analytiques fiables et reproductibles.
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Articles
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.