Documents
1.08389
Supelco
Toluène
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Numéro Beilstein :
635760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-625-9
Nomenclature NACRES :
NA.03
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.