MilliporeSigma
Toutes les photos(9)
Principaux documents
1.09666
Supelco
Cyclohexane
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Cyclohexane, Hexahydrobenzène, hexaméthylène, naphtène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1900225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-806-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
80.7 °C (lit.)
Pression de vapeur:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
9 %
Impuretés
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Aromatics (as benzene)
≤0.05% Cyclohexene (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosité cinématique
1.26 cSt(20 °C)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. (Ph. Eur.) et aux normes ISO.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : limpide
Couleur : ≤ 10 Hazen
Point de fusion : ≥ 6,0 °C
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,779 à 0,781
Point d'ébullition : 80 - 81 °C
Acidité : ≤ 0,0003 mÉq/g
Composés aromatiques (exprimés en benzène) : ≤ 0,05 %
Cyclohexène (GC) : ≤ 0,05 %
Éthanol (GC) : ≤ 0,01 %
Substances facilement carbonisables : conforme
Al (aluminium) : ≤ 0,00005 %
B (bore) : ≤ 0,000002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,00001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,00005 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000005 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000002 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,00001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000002 %
Ni (nickel) : ≤ 0,000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,00001 %
Sn (étain) : ≤ 0,00001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,00001 %
Résidus d'évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.