Documents
227048
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
anhydrous, 99.5%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1900225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
9 %
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le cyclohexane est un alcane cyclique qui existe principalement dans une conformation chaise en raison de sa plus grande stabilité.
Application
Le cyclohexane peut subir une oxydation à l′aide de peroxyde d′hydrogène comme agent oxydant et en présence d′un catalyseur polyoxotungstate pour former la cyclohexanone et le cyclohexanol comme produits principaux. Sa déshydrogénation en présence de catalyseurs Ni-Cu/SiO2 forme du benzène avec un bon rendement.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
L′article réf. 227048-4X2L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 227048-2L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Tina Gulin-Sarfraz et al.
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-04)
Diseases in the respiratory tract rank among the leading causes of death in the world, and thus novel and optimized treatments are needed. The lungs offer a large surface for drug absorption, and the inhalation of aerosolized drugs are a
Oxidation of cyclohexane and ethylbenzene by hydrogen peroxide over Co-substituted heteropolytungstate catalyst.
Kanjina W and Trakarnpruk W
3 Biotech, 20(2) (2017)
Nataša Šegatin et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-12)
The dielectric properties of six refined edible oils with different fatty-acid compositions were determined for oils incubated at 180 °C up to 40 h. The oil degradation was evaluated by the dielectric dispersion and dielectric loss in the frequency range
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Xia Z, et al.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Characterizations and performances of Ni/diatomite catalysts for dry reforming of methane.
Jabbour K, et al.
Chemical Engineering Journal, 264, 351-358 (2015)
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.