Sondas de qPCR e oligonucleotídeos de DNA personalizados
Os oligonucleotídeos são o alicerce da pesquisa moderna em ciências biológicas, desde estudos genômicos básicos até diagnóstico de doenças e agentes terapêuticos. Além de seu uso como padrão ou primers de alto rendimento em PCR, os oligonucleotídeos são usados como sondas, em microarranjo, em ligação, em ensaios imunoestimulatórios, em sequenciamento de Sanger e sequenciamento de próxima geração (NGS) (sequências não adaptadoras), análises antissense e determinação de estruturas por cristalografia de raios X.
Como fornecedor de produtos de oligonucleotídeos de DNA personalizados e pré-projetados para o setor global de ciências biológicas, com mais de 35 anos de experiência, possuímos tecnologia de ponta, preços competitivos e investimento contínuo em operações em todo o mundo. Temos excelência em construtos difíceis, com qualidade e desempenho garantidos em virtude de nosso conhecimento abrangente em bioinformática, várias vias químicas sintéticas e plataformas exclusivas projetadas internamente. Realizamos verificações de qualidade regularmente com o uso de MALDI-TOF e espectrometria de massa com ionização por eletrospray (ESI) e DO por espectroscopia UV e mantemos um sistema de gestão de qualidade (SGQ) robusto.
Confira este vídeo para encomendar produtos de oligonucleotídeos on-line.
Produto | Descrição do produto | |
Oligos de DNA em tubos | Oligonucleotídeos não modificados e modificados para aplicações como PCR, sequenciamento e clonagem | Comprar |
Oligonucleotídeos de DNA em placas | Fornecidos em placas de 96 ou 384 poços que incluem muitas opções de formatos | Comprar |
Oligonucleotídeos longos | Oligonucleotídeos de DNA com 121 a 180 bases de comprimento para construção genética, desenvolvimento de microarranjos e edição de genes por CRISPR | Comprar |
Oligonucleotídeos Easy™ | Normalizados para 100 µM a preço fixo | Comprar |
Primers puros e simples | Primers purificados por cartucho a preço fixo | Comprar |
Oligonucleotídeos WellRED | Para uso com os sistemas de análise genética CEQ/GeXP da Beckman Coulter | Comprar |
iScale Oligos™ (quantidades em mg e g) | Quantidades maiores para projetos comerciais, de alto rendimento e in vivo | Comprar |
Oligonucleotídeos para sequenciamento de Nova Geração | Oligonucleotídeos adaptadores universais e índice (código de barras) personalizados para as principais plataformas de sequenciamento | Comprar |
Oligonucleotídeos comerciais | Primers de DNA, sondas de qPCR e oligonucleotídeos para sequenciamento de nova geração personalizados para ferramentas de pesquisa em ciências biológicas, diagnósticos moleculares e testes desenvolvidos em laboratório | Solicitar orçamento |
Oligonucleotídeos de GMP | Os oligonucleotídeos cGMP personalizados, disponíveis com especificações personalizadas, são oligonucleotídeos comerciais (matérias-primas) para MDx e LDTs | Solicitar orçamento |
Primers KiCqStart® | Pares de primers pré-projetados para quantificar a expressão gênica usando SYBR® Green | RT-qPCR | Comprar |
Arranjos gênicos de primers KiCqStart® | Pares de primers pré-projetados e organizados em grupos de genes que constituem famílias comuns de genes | Comprar |
Ensaios de sonda KiCqStart® | Ensaios com sodas pré-projetadas para quantificar expressão gênica por RT-qPCR | Comprar |
Sondas com marcação dupla, supressão interna e supressão dupla | Sondas de hidrólise linear usadas no ensaio de nuclease 5' com supressores e corantes repórteres 5' na extremidade 3', em uma posição interna (entre as bases 9 e 10), uma posição interna (entre as bases 9 e 10) e a extremidade 3', ou MGB ligado ao EDQ na extremidade 3', respectivamente | Comprar |
Molecular Beacons (“faróis moleculares”) | Sondas de hibridização estruturadas que não são degradadas durante a reação de amplificação | Comprar |
Sondas LightCycler® | Sondas de hibridização dupla projetadas para uso com os instrumentos LightCycler da Roche™ | Comprar |
Unissondas Scorpions® | Combinação de sonda estruturada de uma parte e primers que se hibridizam internamente à sequência alvo | Comprar |
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados
Temos o prazer de oferecer um sistema de acompanhamento para seus Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados. Nosso sistema de acompanhamento fornece um gerenciamento simplificado de despesas no seu Pedido de Compra (PC) geral. Basta cadastrar seu PC Geral para tirar proveito do acompanhamento GRATUITO.
- Programa de Pagamento RapidRED™
O programa de pagamento permite minimizar a documentação impressa e simplificar seu processo de encomenda de pedidos on-line com apenas uma transação de compra para configurar e depositar fundos na sua conta de pagamento.
ESPECIFICAÇÕES DE OLIGONUCLEOTÍDEOS DE DNA E SONDAS QPCR PADRÃO, PERSONALIZADOS E PRÉ-PROJETADOS
Especificações | |
---|---|
Escala | 0,025, 0,05, 0,2, 1,0, 10 e 15 μmol |
Purificação | Dessalinização, cartucho, HPLC, PAGE |
Comprimento | 10–120 bases, síntese de oligonucleotídeos longos de até 180 bases |
Estrutura | Fosfodiéster/fosforotioato |
Modificações comuns | Amina, tiol, fosforilação, espaçadores de PEG, RNA 2’OMe, biotina etc. |
Corantes fluorescentes | 6-FAM™, TAMRA™, JOE™, TxRd (sulforrodamina 101-X), WellRED (D2, D3 e D4), HEX™, TET™, corantes de cianina |
Corantes não fluorescentes | BHQ1™, BHQ2™, Dabcyl |
Controle de qualidade | Todo oligonucleotídeo é verificado com o uso de espectrometria de massa, densidade óptica (DO) por espectroscopia UV |
Documentação | Certificado de análise incluindo rendimento, Tm (temperatura de fusão), PM e μg/DO |
Formato | Secos ou em solução (normalizado) |
Embalagem | Tubos de 2-50 ml, placas de microtitulação |
Oligonucleotídeos em placas para aplicações de alto rendimento (HTP)
Se a sua aplicação requer poucos ou mais de 100.000 oligonucleotídeos, podemos fornecer o formato que melhor se adequa à sua aplicação, automação e sistema de LIMS. Nossos especialistas em oligonucleotídeos podem recomendar a placa certa para o seu sistema.
Somos especializados em sistemas de manuseio de líquidos para normalizar concentrações de oligonucleotídeos em um intervalo estreito. Nossos investimentos em automação possibilitam o fornecimento rápido de produtos especificados pelos clientes, independente da sua complexidade. Estudos de validação de transporte são realizados em todas as combinações de placas e vedações.
iScale Oligos™ de DNA
Os oligonucleotídeos iScale são perfeitos para projetos in vivo, de alto rendimento e diagnósticos para os quais são necessárias quantidades de miligramas e gramas de oligonucleotídeos de DNA personalizados. Esses oligonucleotídeos de DNA produzidos em laboratórios de última geração têm alta pureza e precisão, com o respaldo de um sistema de gestão de qualidade (SGQ) robusto e documentação completa.
Oligonucleotídeos personalizados para sequenciamento de próxima geração (NGSO)
Sequências adaptadoras universais e índice personalizadas são necessárias para as principais plataformas de sequenciamento. Nossos oligonucleotídeos personalizados para sequenciamento de próxima geração (NGSO) são fabricados em condições rigorosas para garantir uma pureza adequada e baixa contaminação cruzada para atender às necessidades de pesquisa, comerciais e de diagnóstico molecular.
Sondas para qPCR e primers pré-projetados
Primers, arranjos gênicos e ensaios de sonda KiCqStart®
Oferecemos uma linha de primers e ensaios de sonda pré-projetados para análise de expressão gênica. Os primers KiCqStart® são primers SYBR® Green I para RT-qPCR de duas etapas e de etapa única. Para cumprir com as diretrizes de MIQE (informações mínimas para publicação de experimentos com PCR quantitativa em tempo real), eles foram desenvolvidos usando ferramentas de bioinformática sofisticadas e validadas in silico para evitar a amplificação fora do alvo. Disponíveis para diversas espécies e famílias de genes, os primers para PCR personalizados, pares de primers e ensaios podem ser buscados facilmente e encomendados online.
Sondas para qPCR em tempo real
Oferecemos uma ampla gama de compostos químicos de sondas para as suas necessidades de RT-qPCR. Nosso portfólio abrangente de sondas inclui sondas com marcação dupla, sondas do tipo faróis moleculares (“Molecular Beacons”), sondas LightCycler®, sondas Scorpions® e sondas contendo ácidos nucleicos bloqueados (Locked Nucleic Acids® - LNA®). Nossas sondas são fornecidas em um formato que simplifica o seu planejamento experimental.
Modelo de ensaios de PCR em tempo real
Serviços de design de sondas e primers OligoArchitect™
Temos o prazer de oferecer os serviços OligoArchitect™ para todos os seus requisitos de design de primers e sondas. O OligoArchitect™ inclui tanto a nossa ferramenta de design complementar quanto nosso serviço de consultoria exclusivo.
Explore nossas ferramentas online para oligonucleotídeos e sondas para qPCR personalizados.