Merck
Página inicialqPCRSondas com marcação dupla
Sondas com marcação dupla
As sondas com marcação dupla são o tipo de sonda mais comum para qPCR e são frequentemente chamadas de sondas de hidrólise.
Escolha sondas com marcação dupla para:
  • Validação de microarranjos
  • Multiplicar genes-alvo / poucas amostras
  • Detecção de patógenos
  • Multiplexação
  • Quantificação da carga viral
  • Análise de expressão gênica
  • Determinação da cópia do gene
Perfeito para validar os silenciamentos de siRNA e shRNA do MISSION®.
Os benefícios do uso de sondas com marcação dupla incluem:
  • Simplicidade de design para especificidade de sequência
  • Ampla disponibilidade de combinações de repórteres/redutores
  • Aumento da sensibilidade
Adicione ácido nucleico bloqueado à sua sonda para:
  • Maior estabilidade térmica e especificidade de hibridização
  • Maior precisão na detecção de SNP, discriminação de alelos e quantificação ou detecção in vitro
  • Designs de sondas mais fáceis e mais sensíveis para sequências-alvo problemáticas 
Como funcionam as sondas com marcação dupla
Uma sonda com marcação dupla é um oligonucleotídeo de fita simples marcado com dois corantes diferentes. Um corante repórter está localizado na extremidade 5' e uma molécula supressora está localizada na extremidade 3'. A molécula supressora inibe a emissão de fluorescência natural do repórter por transferência de energia de ressonância de fluorescência (FRET). A ilustração abaixo mostra o mecanismo. 
Funcionamento das sondas com marcação dupla
O primer é alongado pela polimerase e a sonda se liga ao molde DNA específico. A hidrólise libera o repórter do híbrido sonda/alvo, causando um aumento na fluorescência. O sinal de fluorescência medido é diretamente proporcional à quantidade de DNA alvo.
Os recursos do produto incluem:
  • Quantidades: 1, 3, 5 e 10 DO.
  • Purificação: HPLC
  • Comprimentos de sequências: 15 a 40 bases
  • Controle de qualidade: Espectrometria de massa de 100%
  • Formato: Fornecido seco em tubos âmbar
  • Formatos personalizados disponíveis (normalização, placas especiais, etc.)
Nossas sondas são fornecidas em um formato para simplificar o seu planejamento experimental.
Rendimentos garantidos
*A estimativa é baseada em 4 nmols ou 32 μg para 1 DO e 200 nM na reação de 25 μl (5,0 pmol/reação). A estimativa é baseada em um comprimento médio de sequência de 25 bases.
Tabela de propriedades espectrais
1JOE/TET alternativa
2VIC® alternativa
3Cianina 3 alternativa
4TAMRA™ alternativa
5Cianina 5 alternativa
Cronograma de envio
*Os prazos de entrega podem ser mais longos devido ao trânsito internacional, atrasos na liberação alfandegária, etc. Projetos grandes serão colocados em um cronograma de entrega com base nas necessidades do projeto.
Produtos relacionados