GC Analysis of Glycols on Nukol
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
column
Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven
110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 15 mL/min
injection
1 μL, direct
sample
100 ppm each glycol in water