1683708
USP
Triethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
9.2 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
166 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)