US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608
Materiais
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 eacoluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
necessário, mas não fornecido
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mLEPA CLP Organochlorine Pesticide MIx
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mLpré-coluna
recomendado
column
SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
100 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
helium, 0.9 ml/min, constant flow
injection
2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner
4 mm I.D. single taper
sample
chlorinated pesticide standard (cat. No. 46845-U), 50 ppb in methylene chloride
Descrição
Informações legais
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany