Documentos Principais
48458
Supelco
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Características
standard type matrix spike
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methanol (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Aldrin 100 μg/mL
    4,4′-DDT 400 μg/mL
    Dieldrin 400 μg/mL
    Endrin 400 μg/mL
    Heptachlor 100 μg/mL
    Lindane 100 μg/mL
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)