Documentos Principais
CRM48460
Supelco
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
Pesticide Surrogate Spike Mix
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 8081
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
200 μg/mL each component in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
    2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Endocrine system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ernestina Perez-Gonzalez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 454-459 (2017-01-23)
The adverse effect of pesticides on non-target wildlife and human health is a primary concern in the world, but in Mexico, we do not know which wildlife species are at the greatest risk. The aim of this study was to