Documentos Principais
FSUPMMRO
Roche
FastStart Universal Probe Master (Rox)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
Selecione um tamanho
250 X 20 REACTIONS
R$ 671,00
1250 X 20 μL REACTIONS
R$ 3.221,00
5000 X 20 μL REACTIONS
R$ 10.112,00
R$ 671,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 X 20 REACTIONS
R$ 671,00
1250 X 20 μL REACTIONS
R$ 3.221,00
5000 X 20 μL REACTIONS
R$ 10.112,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
R$ 671,00
Em estoqueDetalhes
uso
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Nível de qualidade
Características
dNTPs included: no
hotstart
fabricante/nome comercial
Roche
embalagem
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
técnica(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
entrada
purified DNA
método de detecção
probe-based
Descrição geral
Demonstrou-se que os protocolos hot start melhoram significativamente a especificidade, a sensibilidade e o rendimento da PCR. Grupos bloqueadores termoinstáveis em alguns resíduos de aminoácidos da Taq DNA polimerase FastStart tornam a enzima modificada inativa em temperatura ambiente. Portanto, não há alongamento durante o período quando os primers podem se ligar de maneira inespecífica. A Taq DNA polimerase FastStart é ativada por meio da remoção dos grupos bloqueadores em uma temperatura alta (ou seja, uma etapa de pré-incubação a +95 °C).
Mistura de reação hot start pronta para uso universal para qPCR e RT-qPCR em todos os sistemas de PCR em tempo real que requerem normalização com ROX.
A FastStart Universal Probe Master (Rox) inclui um novo corante de referência que permite seu uso em todos os instrumentos de PCR em tempo real que requerem normalização com ROX, sem modificação ou ajustes ao instrumento ou protocolo específico. Esta mistura-mestre 2x concentrada, pronta para uso, contém todos os reagentes (exceto primers, sonda e molde) necessários para a realização de ensaios de detecção de DNA quantitativos, em tempo real, inclusive qPCR e qRT-PCR em duas etapas, no formato de detecção de sonda por hidrólise. A FastStart Universal Probe Master (Rox) gera resultados excelentes em instrumentos como o sistema de PCR rápido em tempo real da Applied Biosystems 7900 HT ou o sistema de PCR em tempo real da Applied Biosystems 7500. Este produto não é destinado ao uso com os Instrumentos LightCycler®.
Aplicação
A FastStart Universal Probe Master (Rox) foi usada:
  • em reações em cadeia da polimerase quantitativas em tempo real (qRT-PCR) TaqMan® para a quantificação de miRNAs endógenos, como MIR376B, MIR376A e MIR181A.[1][2][3]
  • na transcriptase reversa (RT-PCR) para estudo da expressão do fator de necrose tumoral (TNF) em tecido sinovial inteiro de pacientes com artrite inflamatória periférica indiferenciada (AIPI)[4]
  • para a amplificação e detecção de qualquer alvo de DNA ou cDNA, inclusive aqueles com alto teor de GC ou AT por PCR quantitativa.[5][6]
Combine esta mistura-mestre com o kit de síntese de cDNA Transcriptor First Strand (Roche) para obter excelentes resultados em qRT-PCR de duas etapas.[7]
Características e benefícios
  • Aumente a sensibilidade e a especificidade do qPCR.
Produz valores limiares de ciclo (Ct) menores.
  • Use a mistura-mestre com qualquer ensaio à base de sonda.
Obtenha resultados específicos e sensíveis em ensaios com as sondas da Universal ProbeLibrary ou qualquer outra sonda de hidrólise.
  • Amplifique e detecte uma ampla gama de alvos de DNA e cDNA.
Amplifique fragmentos com até 500 pb de comprimento, inclusive aqueles com alto teor de GC ou AT.
  • Visualize produtos de amplificação em géis de agarose.
  • Use estações de pipetagem robóticas para montar reações de qPCR.
Use uma mistura-mestre que é estável em temperatura ambiente durante períodos de montagem de reações prolongados.
  • Evite falsos positivos resultantes de contaminação por transferência.
Use esta mistura contendo dUTP com uracil-DNA glicosilase para eliminar o DNA contaminante transferido de reações de PCR anteriores.
Componentes
Mistura-mestre 2x concentrada FastStart Universal Probe Master (Rox), que contém a Taq DNA polimerase FastStart, tampão de reação, nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dUTP) e um corante de referência.
Qualidade
Teste de função: Todos os lotes são testados quanto ao seu desempenho em qPCR usando três moldes: um com alto teor de GC, um com alto teor de AT e um molde longo (cerca de 440 pb).
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos
Informações legais
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stefano Alivernini et al.
Frontiers in medicine, 5, 186-186 (2018-07-19)
Objectives: To examine synovial tissue (ST) predictors of clinical differentiation in patients with seronegative undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA). Methods: Fourty-two patients with IgA/IgM-Rheumatoid Factor and anti-citrullinated peptide antibodies negative UPIA, naive to Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, underwent Gray Scale (GSUS)
Matthew L Hillestad et al.
Human gene therapy, 23(10), 1116-1126 (2012-07-28)
Reporter genes are important tools for assessing vector pharmacology in vivo. Although useful, current systems are limited by (1) the need to generate a new vector for each different reporter, (2) the inability to package reporter genes in small vectors
The essential function for serum response factor in T-cell development reflects its specific coupling to extracellular signal-regulated kinase signaling.
Mylona A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(2), 267-276 (2011)
Gozde Korkmaz et al.
PloS one, 8(12), e82556-e82556 (2013-12-21)
Autophagy is a vesicular trafficking process responsible for the degradation of long-lived, misfolded or abnormal proteins, as well as damaged or surplus organelles. Abnormalities of the autophagic activity may result in the accumulation of protein aggregates, organelle dysfunction, and autophagy
Kumsal Ayse Tekirdag et al.
Autophagy, 9(3), 374-385 (2013-01-17)
Macroautophagy (autophagy herein) is a cellular catabolic mechanism activated in response to stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation. Abnormalities in autophagy were associated with pathologies including cancer and neurodegenerative diseases. Hence, elucidation of the signaling pathways controlling
Conteúdo relacionado
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica para amplificação de moléculas de ácido nucleico e é comumente usada em muitas aplicações, incluindo RT_PCR, PCR hot start, PCR end-point e outras.
A RT-qPCR, ou PCR de transcrição reversa quantitativa, combina os efeitos da transcrição reversa e da PCR quantitativa ou PCR em tempo real para amplificar e detectar alvos específicos. A RT-qPCR tem várias aplicações, incluindo a quantificação dos níveis de expressão gênica, a validação da interferência de RNA (RNAi) e a detecção de agentes patogênicos, como vírus.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.