Documentos
22140
Sigma-Aldrich
Celite® 545
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Sinônimo(s):
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.54
forma
powder
qualidade
flux calcined
treated with sodium carbonate
composição
Al2O3, 1.0%
CaO, 6.73%
Fe2O3, 0.46%
Na2O + K2O, 1.88%
SiO2, 89.0%
tamanho mediano de partícula
≤125.30 μm (71% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A terra de diatomáceas consiste em sílica amorfa natural formada a partir de esqueletos fossilizados de diatomáceas. Ela é extraída, esmagada, seca e calcinada com material de fluxo. A TD é amplamente utilizada como agente de enchimento de materiais de construção e tintas e como agente anti-caking (empedramento) de produtos químicos agrícolas. Ela tem alta capacidade de absorção de água e óleo.
Aplicação
A terra de diatomáceas pode ser usada como adsorvente para cromatografia em colunas.
Atenção
Produto não destinado à fabricação farmacêutica parenteral segundo as BPFa
Informações legais
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Immobilization of lipases on clay, Celite 545, diethylaminoethyl-, and carboxymethyl-Sephadex and their interesterification activity.
Ansari SA and Husain Q.
Biotechnol. Tech., 12(5), 381-384 (1998)
Direct immobilization of polyphenol oxidases on Celite 545 from ammonium sulphate fractionated proteins of potato (Solanum tuberosum).
Khan AA, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 40(1), 58-63 (2006)
Lactose hydrolysis from milk/whey in batch and continuous processes by concanavalin A-Celite 545 immobilized Aspergillus oryzae ? galactosidase.
Ansari SA and Husain Q.
Food and Bioproducts Processing, 90(2), 351-359 (2012)
Violeta Chitu et al.
Cell reports, 30(9), 3004-3019 (2020-03-05)
CSF-1R haploinsufficiency causes adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia (ALSP). Previous studies in the Csf1r+/- mouse model of ALSP hypothesized a central role of elevated cerebral Csf2 expression. Here, we show that monoallelic deletion of Csf2 rescues most behavioral deficits
Yueru Li et al.
The American journal of pathology, 190(9), 1971-1981 (2020-06-27)
Leakage of retinal blood vessels, which is an essential element of diabetic retinopathy, is driven by chronic elevation of vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF quickly relaxes the endothelial cell barrier by triggering signaling events that post-translationally modify pre-existing components