Documentos
199443
Sigma-Aldrich
Óxido de alumínio
activated, basic, Brockmann I
Sinônimo(s):
Alumina
About This Item
Fórmula linear:
Al2O3
Número CAS:
Peso molecular:
101.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
grau
Brockmann I
activated
standard grade
Agency
suitable for EPA 1613
forma
powder
fabricante/nome comercial
CAMAG 5016-A-I
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Impurezas
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
tamanho de partícula
~150 mesh
tamanho de poro
58 Å pore size
pH
9.5±0.5 ( in H2O)
pf
2040 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O produto é o óxido de alumínio ativado básico (alumina, Al2O3), com um grau de atividade de Brockmann I. O mecanismo de formação de escalas protetoras de α-Al2O3 sobre as superfície de ligas binárias M-Al (M = Fe, Ni ou Co) em altas temperaturas foi estudado. Os óxidos de alumínio ativados têm diferentes níveis de acidez e concentrações de água (atividade de Brockmann I a V) e, assim, podem detectar facilmente diversos tipos de água (a saber, água livre, água intersticial e água adsorvida) no óxido de alumínio presente em solos.
Os óxidos de alumínio de Brockmann são adequados para cromatografia em colunas e filtração adsortiva.
Aplicação
O óxido de alumínio (alumina) foi usado para remoção de peróxidos do solvente de desidratação (tetraidrofurano, THF) em um protocolo. O protocolo consistia no estudo em alta resolução da anatomia fina do cérebro em cérebros de camundongo com marcação fluorescente.
Ele pode ser usado na fabricação de eletrólitos sólidos policristalinos de iodeto de lítio-óxido de alumínio. A incorporação do óxido de alumínio aumentou significativamente a condutividade do iodeto de lítio.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.