Documentos Principais
238937
Sigma-Aldrich
Drierite
without indicator, 8 mesh
Sinônimo(s):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Fórmula linear:
CaSO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
chips
tamanho de partícula
8 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Drierite can be used as a desiccant to dry solvents in various reactions. For example, it is used to dry acetone in the preparation of C-H activated Ir(I) acetonyl complex[1].
Informações legais
A product of Reilly Industries, Inc. ®W.A. Hammond Drierite Co.
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iridium (i) PNP complexes in the sp 3 C--H bond activation of methyl propanoate and related esters
Coetzee J, et al.
Dalton Transactions, 44, 1585-1591 (2015)
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)