Documentos
20228
Supelco
ORBO 32, Carvão grande de coco ativado (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
Tubo de carvão ativado de coco
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,W,F separators
Agency
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 32 Large
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 110 mm
matriz
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Aplicação
Carvão grande de coco ativado (20/40) ORBO 32, 400/200 mg foi utilizado para amostragem de ar na investigação da cinética de sorção de fibras de carvão ativado em modo passivo para a remoção de compostos orgânicos voláteis em espaços cobertos. É analisado por cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (GC-FID).
Carvão grande de coco ativado (20/40) ORBO 32, 400/200 mg foi utilizado para amostragem de ar na investigação da cinética de sorção de fibras de carvão ativado em modo passivo para a remoção de compostos orgânicos voláteis em espaços cobertos. É analisado por cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (GC-FID).
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
Conteúdo relacionado
O monitoramento do ar é usado para medir o nível de poluentes do ar meio ambiente, e em ambientes industriais ou internos para avaliar a qualidade do ar de acordo com as normas estabelecidas pelas agências sanitárias e regulatórias.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.