Documentos Principais
505361-U
Supelco
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
LpDNPH S10L Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nome do produto
LpDNPH S10L Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Nível de qualidade
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
1 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
LpDNPH S10L Cartridge is employed for trapping carbonyls on a high purity silica adsorbent coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine, then converted to hydrazone derivatives. The derivatives are eluted from the cartridge in acetonitrile and are analyzed by HPLC.
The S10L cartridges features a reversible design and is for analysts who prefer shorter dimensions and does not require an adaptor for sampling. The cartridge is eluted by connecting to a syringe barrel (empty SPE cartridge) that acts as a reservoir for gravity-fed elution solvent. Meets EPA TO-11A requirements.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
O monitoramento do ar é usado para medir o nível de poluentes do ar meio ambiente, e em ambientes industriais ou internos para avaliar a qualidade do ar de acordo com as normas estabelecidas pelas agências sanitárias e regulatórias.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.