Documentos Principais
RAD130
Adsorventes em cartucho Radiello
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
Descrição geral
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Exoneração de responsabilidade
*Observação: Este produto não é oficialmente especificado no método, mas pode ser adequado para uso da amostragem do(s) composto(s) listado(s) no método.*
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile organic compounds in air, Laboratory method using diffusive samplers, solvent desorption and gas chromatograpy
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Aleksander Maria Astel et al.
Water, air, and soil pollution, 224(4), 1503-1503 (2013-04-12)
Normative regulations on benzene in fuels and urban management strategies are expected to improve air quality. The present study deals with the application of self-organizing maps (SOMs) in order to explore the spatiotemporal variations of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Benzene exposure and the effect of traffic pollution in Copenhagen, Denmark
Skov, H., et al.
Atmospheric Environment, 35 (14), 2463-2471 (2001)
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
Artigos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Frequently Asked Questions - radiello® Products
O monitoramento do ar é usado para medir o nível de poluentes do ar meio ambiente, e em ambientes industriais ou internos para avaliar a qualidade do ar de acordo com as normas estabelecidas pelas agências sanitárias e regulatórias.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.