Documentos Principais
24655
Supelco
Bolsa de amostragem de gás com PLV de 5l Tedlar® c/septos LB-2 Thermogreen®
Sinônimo(s):
Bolsa de amostragem de gás Tedlar®
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Tedlar® PVDF film
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descrição
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
L × C
12 in. × 14 in.
volume máximo
5 L
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrição geral
As bolsas Tedlar são adequadas para armazenar e transportar as amostras de gás em análise. Elas são feitas de filme de fluoreto de polivinila.[1]
Tedlar é recomendado em diversos métodos da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para amostragem de COV e compostos de enxofre. Nosso Tedlar é fabricado a partir de um filme de Tedlar de 2 mil de alta qualidade para melhor inércia química, impermeabilidade, integridade de amostras e bons dados de recuperação. Nossa válvula com sistema de pressionar e travar (Push Lock Valve (PLV)) e o processo de vedação de bordas garantem que essas bolsas sejam robustas e praticamente à prova de vazamentos, mesmo nas condições mais difíceis de amostragem e remessa.
Aplicação
As bolsas Tedlar (5 l) podem ser usadas para entender a capacidade do carvão de bambu de remover gases nocivos.[2]
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Science of bamboo charcoal: study on carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases.
Asada, Takashi, et al.
Journal of Health Science, 48, 473-479 (2002)
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and