20229
ORBO™ 52 Small Activated Silica Gel (20/40) 150/75 mg, pk 50
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,F separators
silica gel
Agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014
OSHA 16,21
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 52 Small
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
Activated silica gel
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorias relacionadas
Descrição geral
- ORBO™ 52 Small Activated Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)