Documentos
650501
Sigma-Aldrich
Acetona
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39021201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
grau
HPLC Plus
HPLC grade
for residue analysis
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0003%
resíduo halogenado
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: 1.0
λ: 340 nm Amax: 0.06
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 375-400 nm Amax: 0.005
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A acetona é uma cetona. Determinou-se que misturas de TiO2 (P25) com óxidos de terras raras (La2O3 ou Y2O3) calcinadas a 700 °C ou 650 °C fotocatalizam eficientemente a oxidação da acetona. Sua condensação aldólica na fase de vapor foi investigada em MgO promovido por íons metálicos alcalinos (Li, Na, K e Cs) ou alcalinos terrosos (Ca, Sr e Ba). Ela passa por condensação aldólica na presença de hidróxidos duplos lamelares (HDL) de Mg/Al como catalisadores e Cl- e/ou CO32- como ânions de compensação para produzir diacetona álcool e óxido de mesitila. A condensação aldólica enantiosseletiva de acetona com diversas isatinas na presença de dipeptídeos (catalisadores) foi descrita.
Aplicação
A acetona pode ser usada nos seguintes estudos:
  • Avaliação por espectroscopia de RMN do metabolismo da glicose em amostras biológicas (sangue).
  • Preparação de 13% em peso de solução de ácido polilático (PLA) amorfo, necessária para o preparo de membranas de PLA eletrofiado.
  • Como um precursor da síntese de metil isobutil cetona (MIBK) na presença de óxido de catalisador de grafeno sulfonado-Pd/cordierita.
  • Síntese de (4-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano), um solketal do glicerol que usa tecnologia de fluidos supercríticos (FSC).
Ele pode ser usado na síntese das seguintes hidrazonas de acetona:
  • 1-isopropilideno-2-metil-hidrazina
  • 1-isopropilideno-2-hidroxietil-hidrazina
  • 1-isopropilideno-2-formil-hidrazina
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Acetona for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.00022
Acetona
Acetona for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetona
Metanol suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
Acetona for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.00020
Acetona
Acetona analytical standard
Supelco
90872
Acetona
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)
Artigos
Afirma-se que as substâncias são miscíveis se se dissolverem para formar uma solução uniforme. Marque ou baixe nossa tabela de miscibilidade para solventes comuns de laboratório.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.