Documentos
1.07021
Supelco
Acetona
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-662-2
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
13.2 %
Impurezas
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000  g/kg water absorbing capacity
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Embalagem
1.07021.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.07021.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Solubility in water: conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes (as formaldehyde): ≤ 0.002 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetona natural, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetona
Acetona BioRenewable, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
904082
Acetona
Acetona ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
320110
Acetona
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439126
Acetona
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.