Documentos Principais
V900419
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
≥99%, Vetec
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Nome do produto
L-Glutamina, Vetec, reagent grade, ≥99%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
185 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Glutamina 200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G2150
L-Glutamina
L-Glutamina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-Glutamina
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Veronika Boczonadi et al.
Nature communications, 5, 4287-4287 (2014-07-06)
The exosome is a multi-protein complex, required for the degradation of AU-rich element (ARE) containing messenger RNAs (mRNAs). EXOSC8 is an essential protein of the exosome core, as its depletion causes a severe growth defect in yeast. Here we show
Pelin Sahlén et al.
Genome biology, 16, 156-156 (2015-08-28)
Although the locations of promoters and enhancers have been identified in several cell types, we still have limited information on their connectivity. We developed HiCap, which combines a 4-cutter restriction enzyme Hi-C with sequence capture of promoter regions. Applying the