Documentos Principais
1.02838
Millipore
L-cisteína
for biochemistry
Sinônimo(s):
L-cisteína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-158-2
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220-228 °C
solubilidade
280 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Explorando os mecanismos moleculares do regulador de transcrição tipo Lrp/AsnC DecR, uma proteína reguladora de esfomes/fome responsiva à L-cisteína.: Este estudo aprofunda-se no papel do DecR, uma proteína reguladora responsiva à L-cisteína, na modulação da resposta bacteriana à disponibilidade de nutrientes, oferecendo percepções sobre o metabolismo microbiano e potenciais alvos para estratégias antibacterianas (Zhou et al., 2024).
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância seca): ≥ 99,0
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: cristais em forma de agulha, incolores a brancos
Aspecto da solução (100 g/l, ácido clorídrico  2 mol/l): transparente e incolor
Rotação esp. (α 20/D, 80 g/l, ácido clorídrico 1 mol/l, calculado em substância seca): +8,3 a +9,5
Valor de pH (25 g/l; água sem CO₂): 4,5-5,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,04%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,03%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Co (cobalto): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0010%
K (potássio): ≤ 0,0005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
NH₄ (amônio): ≤ 0,02%
Zn (zinco): ≤ 0,0005%
Aminoácidos estranhos: ≤ 0,5%
Outras substâncias positivas para ninidrina: ≤ 0,1%
Perda na secagem (105 °C, 3 h): ≤ 0,5%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Millipore
Millipore
1.02837
L-Cystine
L-cisteína for biochemistry
Millipore
1.02839
L-cisteína
L-cistina ≥99.7% (TLC)
Sigma-Aldrich
30200
L-cistina
L-cisteína reagent grade, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7880
L-cisteína
L-cistina ≥98% (TLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C8755
L-cistina