Documentos Principais
G2150
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
200 mM, Hybri-Max, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
L-Glutamine for cell culture
Selecione um tamanho
20 ML
R$ 230,00
R$ 230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 ML
R$ 230,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
R$ 230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
Hybri-Max
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solution
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
clear colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos ou soluções estoque, no entanto, a L-glutamina se degrada de modo relativamente rápido. O desempenho ideal da célula, em geral, requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Aplicação
A solução de L-glutamina foi usada como suplemento no meio Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 para cultivar linhagens celulares monocíticas de leucemia humana para ensaios intracelulares e esplenócitos para ativação in vitro de células T CD4+. Ele também foi usado como suplemento para o meio de hibridoma usado para a triagem primária de ligação a antígenos e clonagem de hibridoma.
Nota de preparo
Preparada em água de grau para cultura celular.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Production of human antibodies from transgenic mice.
C Geoffrey Davis et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 248, 191-200 (2004-02-19)
Marina K Balabekova et al.
Drug and chemical toxicology, 44(3), 277-285 (2019-03-09)
Heavy metal pollution is rapidly increasing in the environment. It has been shown that exposure to vanadium and chromium is able to alter the immune response. Nevertheless, the mechanisms by which these metal pollutants mediate their immunomodulatory effects are not
Abraham L Moure et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(9), 4732-4748 (2020-04-11)
Screening of a GSK-proprietary library against intracellular Mycobacterium tuberculosis identified 1, a thioalkylbenzoxazole hit. Biological profiling and mutant analysis revealed that this compound is a prodrug that is bioactivated by the mycobacterial enzyme MymA. A hit-expansion program including design, synthesis
Glutamine and antioxidants in critically ill patients.
Daren Heyland et al.
The New England journal of medicine, 369(5), 484-485 (2013-08-02)
A U Lekmanov et al.
Anesteziologiia i reanimatologiia, (1)(1), 49-51 (2013-07-03)
Comparing analysis of randomized study was conducted. 40 Pediatric patients (2-15 years old) with heavy thermic burns and concomitant injuries were recruited into the study to assess the glutamine solution intravenous use efficiency. Parenteral feeding and feeding with glutamine solution
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Why is there a precipitate in the 200 mM L-glutamine solution, products G7513 and G2150, after thawing at room temperature?
    1 answer
    1. L-Glutamine, 200 mM solution, tends to precipitate in solution when chilled.  After thawing, it will be an opalescent solution.  If allowed to settle, there can be some crystalline insolubles at the bottom of the bottle.The product should be warmed to 37°C for complete solubilization.  To limit the number of times the product needs to be warmed to 37°C, the product can be divided into working aliquots which are stored at -20°C and used as needed.  This will expose the product to the minimal amount of warming cycles.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.