27053
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polypropylene cap
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
diâmetro × A
16 mm × 9.5 mm
Diâmetro do furo
9 mm
conector
thread for 13-425
compatibilidade
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)